n-Butyl phosphate mixture of mono-n-butyl and di-n-butyl
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Approximately 1:1 molar ratio of alkyl & dialkyl forms. Decomposition occurs above 125°
CAS No.: 52933-01-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)3O]2P(O)OH/[CH3(CH2)3O]P(O)(OH)2
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.123
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Melting Point: -60°
Boiling Point:
Fórmula:
[CH₃(CH₂)₃O]₂P(O)OH/[CH₃(CH₂)₃O]P(O)(OH)₂ Ponto de ebulição: >124 °C (decomposição) Ponto de Fusão: –60 °C Densidade: 1,123 Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013947 Número CAS: 52933-01-4 ADR: 8,III |