Silver lactate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
20835.09
20835.18
20835.09EA
155
EUR
20835.09
20835.18
Silver lactate
Silver lactate
CAS No.: 128-00-7
Molecular Formula: C3H5AgO3
Formula Weight: 196.94
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 120-122°
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00043279
Fórmula:
C₃H₅AgO₃ Ponto de Fusão: 120…122 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043279 Número CAS: 15768-18-0 ADR: 9,III Merck Index: 14,8517 |