1-Cyclohexene-1-acetic acid
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
19462.03
19462.06
19462.14
19462.03EA
44.7
EUR
19462.03
19462.06
19462.14
1-Cyclohexene-1-acetic acid
1-Cyclohexene-1-acetic acid
CAS No.: 18294-87-6
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Physical Form: Liquid/low melting solid
Density: 1.04
Refractive Index: 1.4775
Melting Point: 33°
Boiling Point: 140-142°/25mm
MDL No.: MFCD00015482
Fórmula:
C₈H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 140…142 °C (25 mmHg) Ponto de Fusão: 33 °C Densidade: 1,04 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015482 Número CAS: 18294-87-6 EINECS: 242-172-1 |