Zinc ferrite
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
19407.14
19407.22
19407.14EA
121
EUR
19407.14
19407.22
Zinc ferrite
Zinc ferrite
CAS No.: 12063-19-3
Molecular Formula: ZnFe2O4
Formula Weight: 241.06
Physical Form: Fine Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049621
Fórmula:
Fe₂H₂O₄Zn Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049621 Número CAS: 12063-19-3 EINECS: 235-052-5 |