Copper(II) methoxide ≥98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Copper(II) dimethanolate
18861.03
18861.06
18861.14
18861.03EA
48.6
EUR
18861.03
18861.06
18861.14
Copper(II) methoxide ≥98% (baseado em metais)
Copper(II) methoxide
Purity: 98%
CAS No.: 1184-54-9
Molecular Formula: C2H6CuO2
Formula Weight: 125.61
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Green
Odour: Alcohol-like
Melting Point: ca 206° dec.
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00015611
Fórmula:
Cu(CH₃O)₂ Peso Molecular: 125.614 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 206 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015611 Número CAS: 1184-54-9 UN: 3181 ADR: 4.1 III |