Lithium chloride/potassium chloride eutectic
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
18206.18
18206.30
18206.18EA
191
EUR
18206.18
18206.30
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
CAS No.: 65567-96-6
Molecular Formula: LiCl.KCl
Physical Form: -10 Mesh
Density: 2.02
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 357°
MDL No.: MFCD00144623
Fórmula:
Cl₂KLi Ponto de Fusão: 357 °C Densidade: 2,02 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00144623 Número CAS: 65567-96-6 |