Gallium tin alloy ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
18161.09
18161.18
18161.09EA
129
EUR
18161.09
18161.18
Gallium tin alloy ≥99.99% (baseado em metais)
Gallium tin alloy
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Ga:Sn; 92:8 wt%
Physical Form: Liquid
Appearance: Silver
Odour: Odourless
Melting Point: ≈25°
UN No.: UN2803
MDL No.: MFCD00144390
Fórmula:
Ga:Sn;92:8% Ponto de Fusão: ∼25 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00144390 UN: 2803 ADR: 8,III |