Cobalt aluminate (39 - 41% Co)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
17686.22
17686.36
17686.22EA
51.6
EUR
17686.22
17686.36
Cobalt aluminate (39 - 41% Co)
Cobalt aluminate
CAS No.: 12672-27-4
Molecular Formula: CoAl2O4 (approximate)
Formula Weight: 176.89
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016016
Fórmula:
Al₂Co₂O₅ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016016 Número CAS: 12672-27-4 EINECS: 235-762-5 |