Print…
Ammonium molybdate (para) hidrato ≥99.999% (baseado em metais excluindo W), Puratronic® (máx. 300 ppm W)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ammonium molybdate hydrate
10811.14 10811.06
10811.14EA 221 EUR
10811.14 10811.06
Ammonium molybdate (para) hidrato ≥99.999% (baseado em metais excluindo W), Puratronic® (máx. 300 ppm W)
Ammonium molybdate (para) hydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 12027-67-7 Molecular Formula: H24Mo7N6O24.xH2O Formula Weight: 1163.79(anhy) Physical Form: Powder Density: 2.498 Appearance: White Melting Point: ca 190° dec. Merck Reference: 14,533 MDL No.: MFCD00064633
Fórmula: H₂₄Mo₇N₆O₂₄·xH₂O
Peso Molecular: 1163.8 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: ∼ 190 °C (decomposição)
Densidade: 2.498
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064633
Número CAS: 12027-67-7
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 14,533