Print…
Iron(III) hydroxide, γ-phase
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
17531.04 17531.09 17531.18
17531.04EA 168 EUR
17531.04 17531.09 17531.18
Iron(III) hydroxide, γ-phase
Iron(III) hydroxide, gamma-phase
CAS No.: 20344-49-4 Molecular Formula: FeO(OH) Formula Weight: 88.85 Physical Form: -60 Mesh Powder Odour: Odourless Melting Point: 135° dec. MDL No.: MFCD00064782
Fórmula: FeO(OH)
Ponto de Fusão: 135 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064782
Número CAS: 20344-49-4
EINECS: 243-746-4
Merck Index: 14,4025