Copper(II) gluconate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
15325.18
15325.30
15325.A1
15325.18EA
43.7
EUR
15325.18
15325.30
15325.A1
Copper(II) gluconate
Copper(II) gluconate
CAS No.: 527-09-3
Molecular Formula: [HOCH2[CH(OH)]4CO2]2Cu
Formula Weight: 453.85
Physical Form: Powder
Melting Point: 155-157°
MDL No.: MFCD00075297
Fórmula:
C₁₂H₂₂CuO₁₄ Ponto de Fusão: 155…157 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075297 Número CAS: 527-09-3 EINECS: 208-408-2 Merck Index: 14,2640 |