Neodymium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
15301.18
15301.30
15301.18EA
173
EUR
15301.18
15301.30
Neodymium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Neodymium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 38245-38-4
Molecular Formula: Nd2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 468.51(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00150426
Fórmula:
Nd₂(CO₃)₃.xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150426 Número CAS: 38245-38-4 EINECS: 227-579-4 |