Molybdenum, platinum coated, fio, Ø 0.457 mm (0.018 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14658.BU
14658.G1
14658.G5
14658.BUEA
61.8
EUR
14658.BU
14658.G1
14658.G5
Molybdenum, platinum coated, fio, Ø 0.457 mm (0.018 in)
Molybdenum, platinum coated
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: Pt thickness 2 micron
MDL No.: MFCD00003465
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003465 Número CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 |