Print…
Barium acetylacetonate hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
14613.14 14613.22
14613.14EA 96.3 EUR
14613.14 14613.22
Barium acetylacetonate hydrate
Barium acetylacetonate hydrate
CAS No.: 12084-29-6 Molecular Formula: C10H14BaO4.xH2O Formula Weight: 335.56(anhy) Physical Form: Powder Melting Point: 320° UN No.: UN1564 MDL No.: MFCD00013484
Fórmula: C₁₀H₁₄BaO₄·xH₂O
Peso Molecular: 335.545 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: >320 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013484
Número CAS: 12084-29-6
EINECS: 235-151-3
UN: 1564
ADR: 6.1 III