Samarium(III) acetate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 17829-86-6
Molecular Formula: Sm(OOCCH3)3.xH2O
Formula Weight: 327.48(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.94
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Boiling Point: 300°
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00150124
Fórmula:
Sm(OOCCH₃)₃·xH₂O Ponto de ebulição: 300 °C Densidade: 1,94 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150124 Número CAS: 17829-86-6 EINECS: 233-950-1 |