Holmium(III) acetate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
14591.09
14591.18
14591.09EA
138
EUR
14591.09
14591.18
Holmium(III) acetate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Holmium(III) acetate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 312619-49-1
Molecular Formula: Ho(OOCCH3)3.xH2O
Formula Weight: 342.07(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
MDL No.: MFCD00150648
Fórmula:
C₆H₉HoO₆·xH₂O Peso Molecular: 342.07 g/mol (anhy) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150648 Número CAS: 312619-49-1 EINECS: 247-066-9 |