Print…
Ytterbium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14574.09 14574.18
14574.09EA 103 EUR
14574.09 14574.18
Ytterbium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Ytterbium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9% Molecular Formula: Yb2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 526.11(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00050146
Fórmula: 3(CO₃)·Yb₂·xH₂O
Ponto de Fusão: Decomp.
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050146
Número CAS: 5895-52-3
EINECS: 227-585-7