Yttrium(III) acetate tetrahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 85949-60-6
Molecular Formula: C6H9O6Y.4H2O
Formula Weight: 338.10 (266.04anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.5
Appearance: White
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in hot water
MDL No.: MFCD00013048
Applications: In analytical chemistry
Fórmula:
C₆H₉O₆Y·4H₂O Ponto de Fusão: Dec. Densidade: 1,5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013048 Número CAS: 85949-60-6 EINECS: 245-612-0 |