Yttrium(III) oxalate nonahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
14562.18
14562.30
14562.18EA
145
EUR
14562.18
14562.30
Yttrium(III) oxalate nonahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Yttrium(III) oxalate nonahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13266-82-5
Molecular Formula: C6O12Y2.9H2O
Formula Weight: 604.01 (441.87anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point: dec.
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150502
Fórmula:
C₆O₁₂Y₂·9H₂O Peso Molecular: 604.01 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150502 Número CAS: 13266-82-5 UN: 3288 ADR: 6.1 III |