Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tris(cyclopentadienyl)yttrium
Ampulado sob árgon
14478.02
14478.04
14478.02EA
111
EUR
14478.02
14478.04
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1294-07-1
Molecular Formula: C15H15Y
Formula Weight: 284.20
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 295°
Boiling Point: 200° subl. (vacuum)
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00058706
Fórmula:
C₁₅H₁₅Y Peso Molecular: 284.19 g/mol Ponto de ebulição: 200 °C (subl. em vácuo) Ponto de Fusão: 295 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00058706 Número CAS: 1294-07-1 EINECS: 215-069-4 UN: 3181 ADR: 4.1 III |