Yttrium(III) isopropoxide ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
14477.03
14477.06
14477.03EA
103
EUR
14477.03
14477.06
Yttrium(III) isopropoxide ≥90%
Yttrium(III) isopropoxide
Purity: 90+%
CAS No.: 2172-12-5
Molecular Formula: Y[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 266.17
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 160°
Boiling Point: 200-210°/1mm subl.
Solubility: Soluble in hexane, THF, toluene
UN No.: UN2925
MDL No.: MFCD00015641
Fórmula:
C₉H₂₁O₃Y Peso Molecular: 266.17 g/mol Ponto de ebulição: 200…210 °C (1 mmHg) (sublimação) Ponto de Fusão: 160 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015641 Número CAS: 2172-12-5 UN: 2925 ADR: 4.1 III |