Print…
Scandium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13646.03 13646.06
13646.03EA 129 EUR
13646.03 13646.06
Scandium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Scandium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99% Molecular Formula: Sc2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 269.94(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 500° dec. MDL No.: MFCD00011501
Fórmula: Sc₂(CO₃)₃·xH₂O
Peso Molecular: 269.94 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: >500 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011501
Número CAS: 5809-49-4