Erbium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Erbium acetylacetonate
13214.04
13214.09
13214.04EA
126
EUR
13214.04
13214.09
Erbium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Erbium(III)-2,4-pentanedionate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14553-08-3
Molecular Formula: C15H21ErO6
Formula Weight: 464.59
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013490
Fórmula:
C₁₅H₂₁ErO₆ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013490 Número CAS: 14553-08-3 |