Europium(III) acetylacetonate hydrate ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13209.04
13209.06
13209.09
13209.04EA
207
EUR
13209.04
13209.06
13209.09
Europium(III) acetylacetonate hydrate ≥95%
Europium(III) acetylacetonate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 181266-82-0
Molecular Formula: C15H21EuO6.xH2O
Formula Weight: 449.29(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 140° dec.
MDL No.: MFCD00192170
Fórmula:
C₁₅H₂₁EuO₆·xH₂O Peso Molecular: 449.29 g/mol (anhy) Ponto de Fusão: 140 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00192170 Número CAS: 181266-82-0 EINECS: 238-185-7 |