Print…
Gadolinium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13207.14 13207.22
13207.14EA 158 EUR
13207.14 13207.22
Gadolinium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Gadolinium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 38245-36-2 Molecular Formula: Gd2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 494.53(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00150240
Fórmula: Gd₂(CO₃)₃.xH₂O
Peso Molecular: 494.53 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150240
Número CAS: 38245-36-2
EINECS: 227-583-6