Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13204.06
13204.14
13204.06EA
98.9
EUR
13204.06
13204.14
Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 64438-54-6
Molecular Formula: C15H21GdO6.xH2O
Formula Weight: 454.58(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013493
Fórmula:
C₁₅H₂₁GdO₆·xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013493 Número CAS: 64438-54-6 |