Holmium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13199.04
13199.09
13199.04EA
171
EUR
13199.04
13199.09
Holmium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Holmium(III)-2,4-pentanedionate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14589-33-4
Molecular Formula: C15H21HoO6
Formula Weight: 462.26
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00050176
Fórmula:
C₁₅H₂₁HoO₆ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00050176 Número CAS: 14589-33-4 |