Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13194.14
13194.22
13194.14EA
136
EUR
13194.14
13194.22
Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 64424-12-0
Molecular Formula: C15H21LaO6.xH2O
Formula Weight: 436.24(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 143°
MDL No.: MFCD00149057
Fórmula:
C₁₅H₂₁LaO₆·xH₂O Ponto de Fusão: 143 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149057 Número CAS: 64424-12-0 EINECS: 238-187-8 |