Neodymium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Neodymium(III) acetylacetonate
13184.04
13184.09
13184.04EA
83.4
EUR
13184.04
13184.09
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9%
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14589-38-9
Molecular Formula: C15H21NdO6
Formula Weight: 441.57
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 150-152°
MDL No.: MFCD00013498
Fórmula:
C₁₅H₂₁NdO₆ Ponto de Fusão: 150…152 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013498 Número CAS: 14589-38-9 EINECS: 238-631-0 |