Samarium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13177.14
13177.22
13177.14EA
78.4
EUR
13177.14
13177.22
Samarium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Samarium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 38245-37-3
Molecular Formula: Sm2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 480.73(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point:
Fórmula:
Sm₂(CO₃)₃·xH₂O Ponto de Fusão: >500 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150444 Número CAS: 38245-37-3 EINECS: 227-581-5 |