Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ytterbium(III) acetylacetonate
13159.04
13159.09
13159.04EA
106
EUR
13159.04
13159.09
Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14284-98-1
Molecular Formula: C15H21O6Yb
Formula Weight: 470.37
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013508
Fórmula:
C₁₅H₂₁O₆Yb Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013508 Número CAS: 14284-98-1 EINECS: 238-198-8 |