Iron(II) titanium oxide ≥99.8% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13137.18
13137.30
13137.18EA
198
EUR
13137.18
13137.30
Iron(II) titanium oxide ≥99.8% (baseado em metais)
Iron(II) titanium oxide
Purity: 99.8+%
CAS No.: 12022-71-8
Molecular Formula: FeTiO3
Formula Weight: 151.75
Physical Form: -100 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00064704
Fórmula:
FeTiO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064704 Número CAS: 12022-71-8 EINECS: 234-667-6 |