Bismuth germanium oxide ≥99.9995% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13029.14
13029.22
13029.14EA
170
EUR
13029.14
13029.22
Bismuth germanium oxide ≥99.9995% (baseado em metais), Puratronic®
Bismuth germanium oxide
Purity: 99.9995%
CAS No.: 12233-56-6
Molecular Formula: Bi4Ge3O12
Formula Weight: 1245.68
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00064629
Fórmula:
Bi₄Ge₃O₁₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064629 Número CAS: 12233-56-6 EINECS: 235-457-7 |