Zinc orthophosphate ≥99.995% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13013.06
13013.14
13013.06EA
102
EUR
13013.06
13013.14
Zinc orthophosphate ≥99.995% (baseado nos metais), Puratronic®
Zinc orthophosphate
Purity: 99.995%
CAS No.: 7779-90-0
Molecular Formula: O8P2Zn3
Formula Weight: 386.05
Physical Form: Powder
Density: 3.75
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00036282
Fórmula:
O₈P₂Zn₃ Densidade: 3,75 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036282 Número CAS: 7779-90-0 EINECS: 231-944-3 UN: 3077 ADR: 9,III |