Strontium acetate hydrate ≥99.9965% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12990.06
12990.14
12990.06EA
120
EUR
12990.06
12990.14
Strontium acetate hydrate ≥99.9965% (baseado em metais), Puratronic®
Strontium acetate hydrate
Converts to SrCO₃ on ignition
Purity: 99.9965%
CAS No.: 543-94-2
Molecular Formula: C4H6O4Sr.xH2O
Formula Weight: 205.71(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 150° -0.5H2O
Beilstein Reference: 3692534
MDL No.: MFCD00036392
Fórmula:
C₄H₆O₄Sr·xH₂O Ponto de Fusão: 150 °C (-0,5H₂O) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036392 Número CAS: 543-94-2 EINECS: 208-854-8 Merck Index: 14,8836 |