Print…
Zinc oxalate dihydrate ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Zinc(II) ethane-1,2-dioate dihydrate
12985.14 12985.22
12985.14EA 203 EUR
12985.14 12985.22
Zinc oxalate dihydrate ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Zinc oxalate dihydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 4255-07-6 Molecular Formula: C2O4Zn.2H2O Formula Weight: 189.42 (153.39anhy) Physical Form: Powder Density: 3.28 Appearance: White UN No.: UN3288 MDL No.: MFCD00150611
Fórmula: ZnC₂O₄·2H₂O
Peso Molecular: 189.42 g/mol (153.39 anhy)
Densidade: 3.28
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150611
Número CAS: 55906-21-3
EINECS: 208-934-2
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,10146