Yttrium cobalt ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pastilhas, REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12952.14
12952.22
12952.14EA
145
EUR
12952.14
12952.22
Yttrium cobalt ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pastilhas, REacton®
Yttrium cobalt
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
MDL No.: MFCD00209676