Yttrium aluminum ≤1% ≥99.9% (baseado em metais excluindo Ca), pastilhas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12949.14
12949.22
12949.14EA
148
EUR
12949.14
12949.22
Yttrium aluminum ≤1% ≥99.9% (baseado em metais excluindo Ca), pastilhas
Yttrium aluminum
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Y:Al; 87:12 wt%
MDL No.: MFCD01074900