Ytterbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ytterbium trinitrate hydrate
12901.09
12901.18
12901.09EA
94.3
EUR
12901.09
12901.18
Ytterbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Ytterbium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Yb(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 359.05(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
UN No.: UN1477
MDL No.: MFCD00149883
Fórmula:
Yb(NO₃)₃·xH₂O Peso Molecular: 359.05 g/mol (anhy) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149883 EINECS: 237-384-6 UN: 1477 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,10105 |