Iron sulphide ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12842.03
12842.09
12842.03EA
64.6
EUR
12842.03
12842.09
Iron sulphide ≥99.9% (baseado nos metais)
Iron sulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12068-85-8
Molecular Formula: FeS2
Formula Weight: 119.98
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.87
Odour: Odourless
Melting Point: 1171°
MDL No.: MFCD00064690
Fórmula:
FeS₂ Ponto de Fusão: 1171 °C Densidade: 4,87 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064690 Número CAS: 12068-85-8 EINECS: 235-106-8 |