cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate (≥19% Ru)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) dihydrate
12778.03
12778.06
12778.03EA
203
EUR
12778.03
12778.06
cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate (≥19% Ru)
cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate
CAS No.: 15746-57-3
Molecular Formula: C20H16Cl2N4Ru.2H2O
Formula Weight: 520.38 (484.35anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Black
MDL No.: MFCD00012040
Fórmula:
C₂₀H₂₀Cl₂N₄O₂Ru Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015504 Número CAS: 15746-57-3 |