Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) (51,6 - 52,6% Pt)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,5-Cyclooctadieneplatinum(II) Dichloride
12739.01
12739.03
12739.06
12739.01EA
91.5
EUR
12739.01
12739.03
12739.06
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) (51,6 - 52,6% Pt)
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9
Molecular Formula: C8H12Cl2Pt
Formula Weight: 374.18
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 250° dec.
Solubility: Soluble in dichloromethane
MDL No.: MFCD00012413
Fórmula:
C₈H₁₂Cl₂Pt Peso Molecular: 374.17 g/mol Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012413 Número CAS: 12080-32-9 EINECS: 235-144-5 |