Print…
Óxido de alumínio 20% em água, dispersão coloidal
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
12733.A1 12733.4Z
12733.A1EA 54.6 EUR
12733.A1 12733.4Z
Óxido de alumínio 20% em água, dispersão coloidal
Óxido de Alumínio
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 0.05 Micron Particles Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Applications: Effective in high temperature refractories as a stable binder
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2980
Ponto de Fusão: 2045
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
Merck Index: 13,00355