Print…
Ammonium aquopentachlororhodate(III) (≥30% Rh)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
12645.03 12645.06
12645.03EA 914 EUR
12645.03 12645.06
Ammonium aquopentachlororhodate(III) (≥30% Rh)
Ammonium aquopentachlororhodate(III)
CAS No.: 63771-33-5 Molecular Formula: (NH4)2[RhCl5(H2O)] Formula Weight: 334.26 Physical Form: Powder Melting Point: 210-230° dec. MDL No.: MFCD00064673
Fórmula: (NH₄)₂[RhCl₅(H₂O)]
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064673
Número CAS: 63771-33-5
EINECS: 264-455-9