Ruthenium(III) nitrosylnitrate solução (1,5% Ru) (w/v)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12630.AD
12630.AK
12630.AU
12630.ADEA
134
EUR
12630.AD
12630.AK
12630.AU
Ruthenium(III) nitrosylnitrate solução (1,5% Ru) (w/v)
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
CAS No.: 34513-98-9
Molecular Formula: N4O10Ru
Formula Weight: 317.09
Physical Form: Liquid
Density: 1.07
Appearance: Red-brown
Odour: Acidic
UN No.: UN3093
MDL No.: MFCD00016313
Fórmula:
N₄O₁₀Ru Peso Molecular: 317.09 g/mol Densidade: 1.07 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016313 Número CAS: 34513-98-9 EINECS: 252-068-8 UN: 3093 ADR: 8 II |