Print…
Cloreto de paládio (II) solução (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Palladium dichloride
12623.NB 12623.NH
12623.NBEA 849 EUR
12623.NB 12623.NH
Cloreto de paládio (II) solução (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
Cloreto de Paládio (II)
CAS No.: 7647-10-1 Molecular Formula: PdCl2 Formula Weight: 177.31 Physical Form: Liquid Appearance: Dark brown Odour: Acidic UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00003558
Fórmula: PdCl₂
Peso Molecular: 177.33 g/mol
Ponto de Fusão: 678
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003558
Número CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07058