Strontium zirconium oxide ≥99.3% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Strontium zirconate
12346.30
12346.A1
12346.30EA
60.2
EUR
12346.30
12346.A1
Strontium zirconium oxide ≥99.3% (baseado em metais)
Strontium zirconium oxide
Purity: 99.3%
CAS No.: 12036-39-4
Molecular Formula: SrZrO3
Formula Weight: 226.84
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.5
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 2700°
Boiling Point: 9000°
MDL No.: MFCD00049555
Fórmula:
SrZrO₃ Peso Molecular: 226.841 g/mol Ponto de ebulição: 9000 °C Ponto de Fusão: 2700 °C Densidade: 5.5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049555 Número CAS: 12036-39-4 EINECS: 234-847-4 |