Dihydrogen hexachloroosmate(IV) hydrate (≥37% Os) ≥99.95% (baseado em metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Chloroosmic acid, Hydrogen hexachloroosmate(IV)
12178.02
12178.03
12178.02EA
98.9
EUR
12178.02
12178.03
Dihydrogen hexachloroosmate(IV) hydrate (≥37% Os) ≥99.95% (baseado em metais), Premion®
Dihydrogen hexachloroosmate(IV) hydrate
Purity: 99.95%
CAS No.: 27057-71-2
Molecular Formula: H2Cl6Os.xH2O
Formula Weight: 404.93(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Melting Point: dec.
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00011329
Fórmula:
H₂Cl₆Os·xH₂O Ponto de Fusão: Decomp. Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011329 Número CAS: 27057-71-2 EINECS: 248-192-7 UN: 3260 ADR: 8,III |