Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate (≥42,4% Pt) ≥99.95% (baseado em metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Disodium tetrachloroplatinate hydrate, Sodium platinum chloride hydrate, Sodium chloroplatinate(II) hydrate
12168.03
12168.06
12168.03EA
167
EUR
12168.03
12168.06
Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate (≥42,4% Pt) ≥99.95% (baseado em metais), Premion®
Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate
Purity: 99.95%
CAS No.: 207683-21-4
Molecular Formula: Na2PtCl4.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 382.88(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 100°
MDL No.: MFCD00150188
Fórmula:
Na₂PtCl₄·xH₂O Ponto de Fusão: 100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150188 Número CAS: 207683-21-4 EINECS: 233-051-4 |