Potassium perruthenate(VII) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Potassium perruthenate
11877.03
11877.06
11877.03EA
206
EUR
11877.03
11877.06
Potassium perruthenate(VII) ≥97%
Potassium perruthenate(VII)
Purity: 97%
CAS No.: 10378-50-4
Molecular Formula: KO4Ru
Formula Weight: 204.17
Physical Form: Crystalline
Appearance: Black
Melting Point: 440° dec.
UN No.: UN1479
MDL No.: MFCD00061333
Fórmula:
C₃₂H₃₆N₂O₅ Ponto de Fusão: 440 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00061333 Número CAS: 10378-50-4 EINECS: 233-835-6 ADR: 5.1,II |